Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA Tubing
Código de producto. 13003193
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tubos de alta pureza
Tubos naturales
Diámetro exterior (imperial):
(1 x 16 pulg.), 1,588 mm
(1 x 8 pulg.), 3,175 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro exterior (imperial) unitSize
13003193 Tubos de alta pureza (1 x 8 pulg.), 3,175 mm cada uno
13033183 Tubos de alta pureza (1 x 16 pulg.), 1,588 mm cada uno
13079812 Tubos naturales (1 x 16 pulg.), 1,588 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13003193 Proveedor IDEX Health & Science, LLC N.º de proveedor 0201274
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed with genuine Teflon™ PFA Resin, offering excellent chemical compatibility and resistance.
PFA Tubing is constructed with genuine Teflon™ PFA Resin and available in Natural or High Purity varieties. High Purity is medical grade tubing that is frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands. Furthermore, this specialized tubing is also virtually transparent for viewing fluid movement. Both varieties offer excellent chemical compatibility and resistance.
Tubos naturales
  • Fabricados con resina de PFA de Teflon™ original
  • Ofrece una excelente compatibilidad y resistencia química
  • Puede soportar presiones acuosas de hasta 4000 psi (276 bar).
  • Varios tamaños disponibles.
Tubos de alta pureza
  • Fabricado con resina de gran pureza de PFA de Teflon™ original, una versión modificada especial de la molécula base de PTFE
  • Grado médico
  • Se prefiere con frecuencia en aplicaciones sensibles y cumple de forma fiable con las demandas más importantes
  • Prácticamente transparente para poder ver el movimiento de fluidos
  • Puede soportar presiones acuosas de hasta 500 psi (0,125 pulg), 2000 psi (0,0625 pulg)
Especificaciones
Tipo Tubos de alta pureza
Esterilizables en autoclave No
Color Transparente
Diámetro interior (imperial) (1 x 16 pulg.)
Diámetro exterior (imperial) (1 x 8 pulg.), 3,175 mm
Diámetro interior (métrico) 1,588 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15,24 m
Material PFA