Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA
Código de producto. 11759919
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11759919
Marca: Masterflex™ 0637101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PFA son ideales para la transferencia de materiales de alta temperatura o altamente corrosivos.
  • Resisten materiales altamente corrosivos
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Buenos para trabajos de gran pureza
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción • Translúcidos
  • Certificaciones: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Se han fabricado en una instalación con aprobación ISO 9001-2008
  • Escala de temperatura: De - 195 a 260 ° C
  • Esterilización: Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, para la transferencia de materiales a alta temperatura o muy corrosivos, también buenos para trabajo de gran pureza
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -195 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 471 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C