Learn More
Cole-Parmer™ Conector de reducción roscado de PFA
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión NPT(macho) × NPT(hembra) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PFA |
| Puerto de salida | 3/8 in |
| Tamaño de puerto | 1/2 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPTM de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPTF de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Casquillo reductor con rosca |