Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de PFA con rosca
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapón |
| Color | Transparente |
| Tamaño de rosca | 1/2 pulg |
| Tipo de puerto | Conector NPT macho |
| Método de esterilización | Solo con óxido de etileno (EtO) |
| Longitud global (imperial) | 27/32 pulg |
| Material | PFA |
| Anchura total (imperial) | 15/16 pulg |