Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de PFA con rosca
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1/2 pulg
3/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapón |
| Color | Transparente |
| Tamaño de rosca | 3/8 pulg |
| Tipo de puerto | Conector NPT macho |
| Método de esterilización | Solo con óxido de etileno (EtO) |
| Longitud global (imperial) | 27/32 pulg |
| Material | PFA |
| Anchura total (imperial) | 13/16 pulg |