Learn More
Savillex™ Tapones roscados de PFA
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
27,4 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón con rosca |
| Diámetro exterior (métrico) | 27,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de alta presión |
| Material | PFA |