Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de rosca de PFA
Descripción
- Conecte las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PFA |
| Para utilizar con | NPTM de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPTM de 3/8 pulg |
| Tipo de producto | Racor dentado |