Learn More
Savillex™ Jeringas PFA Teflon
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PFA Teflon |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos corrosivos o aplicaciones ultrapuras |
| Longitud (métrico) | 10,4 cm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 10 ml |