Descripción
- Construcción de perfluoroalcoxi (PFA)
- Cuello estrecho
- Esterilizable en autoclave
- Fácil de limpiar.
- Resiste temperaturas de – 200 a 260 °C
- Incluye rosca S28 y tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Procedimiento de limpieza | Autoclaving |
| Color | Translucent |
| Para utilizar con (aplicación) | Designed for long-term storage of solvents and standards |
| Material | PFA |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 200C a 260 °C |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Reagent Bottle |
| Material del cierre | PFA |
| Mostrar más |