Descripción
- Construcción de perfluoroalcoxi (PFA)
- Cuello estrecho
- Esterilizable en autoclave
- Fácil de limpiar.
- Resiste temperaturas de – 200 a 260 °C
- Incluye rosca S28 y tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Translucent |
| Para utilizar con (aplicación) | For long-term storage of solvents and standards |
| Intervalo de volumen de llenado | 1000mL |
| Incluye | Screw cap with a molded sealing ring for a positive seal |
| Material | PFA |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Material del cierre | PFA |
| Mostrar más |