Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA (perfluoroalcoxi)
Código de producto. 11750249
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
Código de producto. 11750249
Marca: Masterflex™ 0637121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de alta resistencia adecuados para trabajos de gran pureza.
  • Aplicaciones: Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.
  • Para la transferencia de materiales de alta temperatura o altamente corrosivos.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos.
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • Translúcidos.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple con los requisitos de la FDA (21 CFR 177.1550) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -195 °C
Método de esterilización Autoclave, ETO o calor seco
Color Translúcido
Presión máxima 600 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C