Learn More
Bohlender™ Frascos Micro Scrubber de PFA
Código de producto. 10144871
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10144871 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10144871
Marca: Bohlender™ A11924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona resistencia a la temperatura de -200° a +250 °C.
  • Frasco fabricado con PFA
  • Resistencia química universal
  • El tubo de entrada de gas (no incluido) se inserta a través del racor de la parte superior y se puede fijar de forma segura
  • El racor lateral se utiliza como salida de gas
  • Conformidad con la FDA.
  • También se puede utilizar como trampa de frío
  • Irrompible para mayor durabilidad y una larga vida útil
  • No poroso
  • Transparente para la visibilidad de su contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material PFA
Tipo Frasco Micro Scrubber
Diámetro exterior (métrico) 31 mm
Altura (métrico) 180 mm
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar como trampa de frío
Para utilizar con (equipo) Conexión para tubos de D.E. 6 mm
Certificaciones/conformidad FDA