Learn More
BrandTech™ VITALAB™ Vasos de precipitados de PFA de perfil bajo Griffin
Descripción
- Diseño anidado para ahorrar espacio de almacenamiento y espacio en la mesa
- Puede soportar temperaturas de −200° a +250 °C
- Esterilizable en autoclave a 121 °C y fácil de limpiar
- Excelente resistencia química y excelente estabilidad a largo plazo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PFA |
| Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
| Altura (métrico) | 59 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | +250 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados de medición |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |