Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles conductivos PFA-EX
Código de producto. p-7158926
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15757208 8 mm cada uno
15767899 10 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15757208
Marca: Bohlender™ S182460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución de tubos ideal para una fácil manipulación de líquidos y gases y en aplicaciones antiestáticas.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −270° a +260 °C
  • Resistencia química universal
  • Conductividad de 1000 kOhm
  • Tubos corrugados conductores con 10 de anchura nominal y con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal
  • Los extremos de los tubos cilíndricos con una longitud de 40 mm se pueden conectar directamente a los racores, llaves de paso o conectores de manguera
  • Adecuado para su uso en un ambiente explosivo
  • Para el transporte de disolventes o alcohol
  • Ideal para conexiones con vibraciones
  • Se puede utilizar con un radio de curvatura pequeño
Especificaciones
Descripción Conductividad de 1000 kOhm
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PFA-EX
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Longitud global (métrico) 1,0 m
Para utilizar con (aplicación) Manipulación antiestática y de líquidos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de los tubos NW 10
Color Negro
Flexibility Radio de curvatura de 18 mm
Presión máxima Presión de rotura de 11 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos corrugados conductivos