Learn More
Bohlender™ Cestillo de inmersor PFA
Click to view available options
Material:
PFA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Cestillo no poroso con un tamaño de malla de aproximadamente 1,0 x 1,0 mm en la parte inferior
- Con tubo fijo
- Diámetro interior de 62 mm, diámetro interior de 75 mm, 19 mm de profundidad, 176 mm de altura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo de inmersor |
| Material | PFA |
| Descripción | Tamaño de malla aprox. 1 x 1 mm |
| Tipo de mango | Fijo |
| Color | Natural |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA. |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado, enjuague, inmersión de sólidos en medios agresivos |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 62 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |