Descripción
- Diseño de PFA (perfluoroalcoxi)
- Tapón de rosca de PFA con anillo de sellado moldeado
- Calibrado para contener (TC, In)
- Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar
- Límites de error de acuerdo con la clase A
- Cumple con DIN EN ISO 104
- Incluye un certificado de lote
- La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 104 |
| Material del cierre | PFA |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Límite de error | 0,10 mL |
| Tipo de producto | Matraz aforado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Clase | A |