Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de PFA con tapón de rosca
Código de producto. 10121742 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10121742
Marca: BRAND™ 36228
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con perfluoroalcoxi (PFA) y calibrado para contener (TC, In). Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar.
  • Diseño de PFA (perfluoroalcoxi)
  • Tapón de rosca de PFA con anillo de sellado moldeado
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar
  • Límites de error de acuerdo con la clase A
  • Cumple con DIN EN ISO 104
  • Incluye un certificado de lote
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 104
Material del cierre PFA
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PFA
Límite de error 0,06 mL
Tipo de producto Matraz aforado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase A