missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PeproTech PF4 Polyclonal Antibody, PeproTech®, Invitrogen™

Código de producto. 17874343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17874343 50 μg 50 microgramos
17803833 100 μg 100 microgramos
17834743 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17874343

Marca: PeproTech 500P0550UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AA Sequence of recombinant protein: EAEEDGDLQC LCVKTTSQVR PRHITSLEVI KAGPHCPTAQ LIATLKNGRK ICLDLQAPLY KKIIKKLLES. Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human PF-4 (CXCL4). Anti-Human PF-4 (CXCL4)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human PF-4 matrix. Sandwich ELISA: To detect Human PF-4 (CXCL4) by sandwich ELISA (using 100 μL/well) a concentration of 0.5-2.0 μg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human PF-4 (CXCL4) (500-P05BT) as a detection antibody, allows the detection of at least 2000-4000 pg/mL of Recombinant Human PF-4 (CXCL4). Western Blot: To detect Human PF-4 (CXCL4) by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human PF-4 (CXCL4) is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

Platelet factor-4 is a 70-amino acid protein that is released from the alpha-granules of activated platelets and binds with high affinity to heparin. Its major physiologic role appears to be neutralization of heparin-like molecules on the endothelial surface of blood vessels, thereby inhibiting local antithrombin III activity and promoting coagulation. As a strong chemoattractant for neutrophils and fibroblasts, PF4 probably has a role in inflammation and wound repair (Eisman et al., 1990).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PF4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Pf4
N.º de referencia del gen P02776
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 4; C-X-C motif chemokine 4; Cxcl4; Endothelial cell growth inhibitor; Iroplact; oncostatin-A; PF4; PF-4; Pf4a; Platelet factor 4; Platelet factor 4, short form; RATPF4A; Scyb4
Símbolos de los genes Pf4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli-derived Recombinant Human PF-4 (CXCL4).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5196
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.