missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PF4 Polyclonal Antibody

Descripción
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - IHC: Human Lung Cancer Tissue.
Platelet factor-4 is a 70-amino acid protein that is released from the alpha-granules of activated platelets and binds with high affinity to heparin. Its major physiologic role appears to be neutralization of heparin-like molecules on the endothelial surface of blood vessels, thereby inhibiting local antithrombin III activity and promoting coagulation. As a strong chemoattractant for neutrophils and fibroblasts, PF4 probably has a role in inflammation and wound repair (Eisman et al., 1990).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PF4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal |
| génica | Pf4 |
| N.º de referencia del gen | P02776 |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 4; C-X-C motif chemokine 4; Cxcl4; Endothelial cell growth inhibitor; Iroplact; oncostatin-A; PF4; PF-4; Pf4a; Platelet factor 4; Platelet factor 4, short form; RATPF4A; Scyb4 |
| Símbolos de los genes | Pf4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?