missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-CBP1 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16467786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467786 100 mg 100 miligramos
16488008 10 mg 10 miligramos
16433937 50 mg 50 miligramos
16433736 25 mg 25 miligramos
16420478 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467786

Marca: Medchem Express HY19999A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-CBP1 hydrochloride is a highly selective inhibitor of the CREB binding protein bromodomain (CBP BRD).

PF-CBP1 inhibits CREBBP and EP300 bromodomains with IC50 of 125 nM and 363 nM respectively. PF-CBP1 hydrochloride reduces LPS-induced inflammatory cytokines expression (IL-1β, IL-6 and IFN-β) in primary macrophages. PF-CBP1 hydrochloride also downregulates RGS4 expression cortical neurons and can be used for the research of neurological disorders, including epilepsy and parkinson's disease, et al.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-CBP1 hydrochloride
CAS 2070014-93-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37ClN4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCOC1=CC=C(CCC2=NC3=CC(C4=C(C)ON=C4C)=CC=C3N2CCN5CCOCC5)C=C1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 525.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.08
Porcentaje de pureza 95.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.