missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-8380, MedChemExpress

Código de producto. 16461827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461827 50 mg 50 miligramos
16495658 10 mg 10 miligramos
16448357 5 mg 5 miligramos
16436176 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461827

Marca: Medchem Express HY13344

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.

PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-8380
CAS 1144035-53-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2N3O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (13.94 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES O=C(N1CCN(CC1)CCC(C2=CC(O3)=C(C=C2)NC3=O)=O)OCC4=CC(Cl)=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 478.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.