missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-562271 besylate, MedChemExpress

Código de producto. 16490337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16490337 50 mg 50 miligramos
16476697 5 mg 5 miligramos
16443988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16490337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10458

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.

PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-562271 besylate
CAS 939791-38-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26F3N7O6S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo VS-6062 besylate
Información de solubilidad DMSO : 21.4 mg/mL (32.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(NC(C4)=O)C=C3)=NC=C2C(F)(F)F)=O.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 665.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.66
Porcentaje de pureza 95.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.