missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-06751979, MedChemExpress

Código de producto. 16425436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16425436 100 mg 100 miligramos
16467297 5 mg 5 miligramos
16430887 50 mg 50 miligramos
16414588 10 mg 10 miligramos
16413146 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16425436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112157

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-06751979 is a potent, brain penetrant, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitor with an IC50 of 7.3 nM in BACE1 binding assay.

PF-06751979 is a potent, brain penetrant, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitor with an IC50 of 7.3 nM in BACE1 binding assay.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-06751979
CAS 1818339-66-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F2N5O3S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (329.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)OC1=CN=C(C(NC2=CSC([C@]34CO[C@@H](C)C[C@@]3([H])CSC(N)=N4)=N2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 455.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.5
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.