missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-06459988, MedChemExpress

Código de producto. 16483726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483726 25 mg 25 miligramos
16497998 10 mg 10 miligramos
16463927 50 mg 50 miligramos
16430468 5 mg 5 miligramos
16407786 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483726

Marca: Medchem Express HY19985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-06459988 is an orally activity, irreversible and mutant-selective inhibitor of EGFR mutant forms. PF-06459988 demonstrates high potency and specificity to the T790M-containing double mutant EGFRs. PF-06459988 can be used for the research of cancer.

PF-06459988 is an orally activity, irreversible and mutant-selective inhibitor of EGFR mutant forms. PF-06459988 demonstrates high potency and specificity to the T790M-containing double mutant EGFRs. PF-06459988 can be used for the research of cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-06459988
Forma física Solid
CAS 1428774-45-1
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22ClN7O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1C[C@H](COC2=C3C(NC=C3Cl)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2)[C@@H](OC)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 431.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.88
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.