Learn More
PF-06282999, MedChemExpress
Código de producto. 16473697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473697 50 mg 50 miligramos
16487586 100 mg 100 miligramos
16450188 5 mg 5 miligramos
16427728 10 mg 10 miligramos
16423636 25 mg 25 miligramos
16411799 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 16473697
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY19321
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
Specifications
Nombre del producto químico o material PF-06282999
CAS 1435467-37-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClN3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.23 mM)
SMILES O=C(N)CN(C(C1=CC(Cl)=CC=C1OC)=C2)C(NC2=O)=S
Peso molecular (g/mol) 325.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.77
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation