Learn More
PF-05180999, MedChemExpress
Código de producto. 16494428
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16494428
Marca: Medchem Express HY111371
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F3N8
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-999
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Peso molecular (g/mol) 414.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.39
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.