Learn More
PF-05180999, MedChemExpress
Código de producto. p-200098778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494428 10 mg 10 miligramos
16493076 25 mg 25 miligramos
16440747 50 mg 50 miligramos
16427157 5 mg 5 miligramos
16405326 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16494428
Marca: Medchem Express HY111371
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F3N8
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-999
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Peso molecular (g/mol) 414.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.39
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation