Learn More
PF-05085727, MedChemExpress
Código de producto. p-200097398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16483698 10 mg 10 miligramos
16476437 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16483698
Marca: Medchem Express HY102050
MedChemExpress PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-05085727
CAS 1415637-72-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F3N7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 413.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation