missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-04979064, MedChemExpress

Código de producto. 16479556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16479556 50 mg 50 miligramos
16485727 5 mg 5 miligramos
16472988 10 mg 10 miligramos
16432576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16479556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.

PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-04979064
CAS 1220699-06-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N6O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)N(C)C3=C1C4=NC(C5=CC=C(C)N=C5)=CC=C4N=C3
Peso molecular (g/mol) 446.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.