missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-04217903, MedChemExpress

Código de producto. 16471167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471167 50 mg 50 miligramos
16495696 100 mg 100 miligramos
16477667 5 mg 5 miligramos
16474918 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471167

Marca: Medchem Express HY12017

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.

PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-04217903
Forma física Solid
CAS 956905-27-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (53.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1
Peso molecular (g/mol) 372.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.38
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.