missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-01247324, MedChemExpress

Código de producto. 16462726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462726 25 mg 25 miligramos
16493338 10 mg 10 miligramos
16466067 5 mg 5 miligramos
16454586 100 mg 100 miligramos
16449876 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462726

Marca: Medchem Express HY101383

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.

PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PF-01247324
CAS 875051-72-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl3N3O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (90.74 mM)
SMILES O=C(C1=NC(N)=C(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2Cl)C=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 330.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.6
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.