missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PEX11A Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA568263
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
PEX11A may be involved in peroxisomal proliferation and may regulate peroxisomes division. It may mediate binding of coatomer proteins to the peroxisomal membrane.
Especificaciones
| PEX11A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PEX11A | |
| 28 kDa peroxisomal integral membrane protein; hsPEX11p; Peroxin-11A; peroxisomal biogenesis factor 11 alpha; peroxisomal biogenesis factor 11a; Peroxisomal coatomer receptor; peroxisomal membrane protein 11A; Peroxisomal membrane protein 26; peroxisomal membrane protein Pmp26p (Peroxin-11); Pex11; Pex11a; PEX11alpha; PEX11-alpha; pex11palpha; Pmp26p; PMP28; protein PEX11 homolog alpha; RnPEX11p | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 18631, 85249, 8800 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| O70597, O75192, Q9Z211 | |
| PEX11A | |
| Synthesized peptide derived from human PEX11A. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?