Learn More
Pevonedistat hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473998 10 mg 10 miligramos
16496707 5 mg 5 miligramos
16421059 1 mg 1 miligramo
16420357 50 mg 50 miligramos
16415006 100 mg 100 miligramos
16400996 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16473998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10484
MedChemExpress Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pevonedistat hydrochloride
CAS 1160295-21-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26ClN5O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MLN4924 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (20.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@H]1[C@H](C[C@@H](C1)N2C=CC3=C(N=CN=C32)N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O)(N)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 479.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.98
Porcentaje de pureza 95.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death