Learn More
IKA™ PETTE Vario Pipettes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16238481 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 to 2 μl
De 1 a 10 ml
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16238481 De 100 to 1000 μl cada uno
16208481 De 0,1 to 2 μl cada uno
16248481 0,5 A 5 mL cada uno
16258481 De 1 a 10 ml cada uno
16218481 De 2 to 20 μl cada uno
16228481 De 20 to 200 μl cada uno
6 options
Código de producto. 16238481
Marca: IKA™ 0020011216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
An ergonomic feel combined with uncompromising precise performance: the IKA single fix and vario pipettes can be used for many applications in the modern laboratory.
Una sensación ergonómica combinada con un rendimiento preciso sin concesiones: Las pipetas IKA single fix y vario se pueden utilizar para muchas aplicaciones en el laboratorio moderno.
  • La codificación por colores simplifica la selección rápida de una pipeta adecuada.
  • La resistencia al impacto, los rayos UV y los productos químicos garantizan que el cono de la punta proporcione una dosificación fiable a largo plazo.
  • EL PETTE fix y el vario son totalmente esterilizables en autoclave, lo que garantiza una esterilización sencilla para garantizar un funcionamiento sin fallos, preciso y seguro.
Diseño ergonómico
  • Las pipetas IKA se suministran con mangos intercambiables de diferentes formas y materiales.
  • Garantizado para encajar bien en la palma de la mano.
  • Las fuerzas de fricción y resorte mínimas también garantizan la dosificación con un manejo ergonómico, sin esfuerzo alguno.
  • La punta de la pipeta se puede liberar independientemente de la posición de la mano, mientras que el ajuste de volumen está bien bloqueado.
Fabricación robusta
  • El cono de la punta y el pistón están recubiertos con un carbono tipo diamante (DLC) de alta calidad.
  • El diseño funcional y minimalista garantiza pipetas especialmente sólidas que se pueden medir día a día de forma fiable a largo plazo.
Pantalla grande
  • La pantalla muestra los volúmenes definidos en caracteres de fácil lectura. La posición profunda también permite la lectura durante el pipeteo, sin cambiar la posición de la mano.
Construcción fácil de usar
  • El software IKA utilizado para planificar, realizar y registrar pruebas de calibración para PETTE fix y vario es especialmente fácil de usar.
Mantenimiento y ajuste sencillos
  • La unidad de volumen con pistón y junta se puede desmontar y limpiar en solo unos pasos sencillos. Si el ajuste es necesario, se puede hacer sin ninguna herramienta adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Modelo Vario de 100 a 1000 μL
Número de canales 1
Línea de productos PETTE
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 a 40 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63 x 30 x 247 mm
Longitud (imperial) 2.5 in.
Longitud (métrico) 247 mm
Anchura (imperial) 1.2 in.
Anchura (métrico) 30 mm
Altura (imperial) 9.7 in.
Altura (métrico) 247 mm
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Peso (métrico) 0,091 kg