Learn More
IKA™ PETTE fijo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16238491 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16238491 250 μl cada uno
16268481 5 μl cada uno
16278481 10 μl cada uno
16288481 20 μl cada uno
16298481 25 μl cada uno
16208491 50 μl cada uno
16228491 200 μl cada uno
16248491 500 μl cada uno
16218491 100 μl cada uno
16258491 1000 μl cada uno
10 options
Código de producto. 16238491
Marca: IKA™ 0020011226
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
An ergonomic feel combined with uncompromising precise performance: the IKA single fix and vario pipettes can be used for many applications in the modern laboratory.
Una sensación ergonómica combinada con un rendimiento preciso sin concesiones: Las pipetas IKA single fix y vario se pueden utilizar para muchas aplicaciones en el laboratorio moderno.
  • La codificación por colores simplifica la selección rápida de una pipeta adecuada.
  • La resistencia al impacto, los rayos UV y los productos químicos garantizan que el cono de la punta proporcione una dosificación fiable a largo plazo.
  • EL PETTE fix y el vario son totalmente esterilizables en autoclave, lo que garantiza una esterilización sencilla para garantizar un funcionamiento sin fallos, preciso y seguro.
Diseño ergonómico
  • Las pipetas IKA se suministran con mangos intercambiables de diferentes formas y materiales.
  • Garantizado para encajar bien en la palma de la mano.
  • Las fuerzas de fricción y resorte mínimas también garantizan la dosificación con un manejo ergonómico, sin esfuerzo alguno.
  • La punta de la pipeta se puede liberar independientemente de la posición de la mano, mientras que el ajuste de volumen está bien bloqueado.
Fabricación robusta
  • El cono de la punta y el pistón están recubiertos con un carbono tipo diamante (DLC) de alta calidad.
  • El diseño funcional y minimalista garantiza pipetas especialmente sólidas que se pueden medir día a día de forma fiable a largo plazo.
Pantalla grande
  • La pantalla muestra los volúmenes definidos en caracteres de fácil lectura. La posición profunda también permite la lectura durante el pipeteo, sin cambiar la posición de la mano.
Construcción fácil de usar
  • El software IKA utilizado para planificar, realizar y registrar pruebas de calibración para PETTE fix y vario es especialmente fácil de usar.
Mantenimiento y ajuste sencillos
  • La unidad de volumen con pistón y junta se puede desmontar y limpiar en solo unos pasos sencillos. Si el ajuste es necesario, se puede hacer sin ninguna herramienta adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo Fix de 250 μl
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta Fix y Vario
Volumen (métrico) 250 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 a 40 °C
Longitud (métrico) 248 mm
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Peso (métrico) 0,083 kg