Descripción
- El paquete consta de tres pipetas monocanal con volúmenes variables, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas de pipeta. Esto lo convierte en un práctico paquete de inicio para los investigadores.
- Características:
- Pipetas mecánicas de almohadilla de aire fabricadas en Alemania
- Calibración totalmente automatizada mediante robots
- Función de bloqueo de volumen para evitar cambios accidentales de volumen
- Pantalla grande y claramente visible
- Pipeta ergonómica y ligera con un pipeteo bajo y fuerzas de expulsión de puntas para reducir la tensión y la fatiga
- Construcción duradera y sólida con materiales resistentes a los rayos UV y a los productos químicos de alta calidad
- Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
- Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento habitual
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipeta accionada por pistones de desplazamiento de aire |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | PETTE |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Paquete de pipetas |
| Volumen (métrico) | De 2 to 1000 μl |
| Incluye | Tres pipetas monocanal con volúmenes variables, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y dos cajas de puntas de pipeta |