Descripción
- puntas de pipeta transparentes de 1000 μl con anillos de calibración
- Punta de filtro de baja retención
- Compuesto por Biosphere™ Plus: estéril y libre de ADN, ADNasa/ARNasa, inhibidores de PCR, ATP y pirógenos/endotoxinas
- Diseñado para pipetas IKA™ PETTE
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Free of DNA, DNase/RNase, PCR inhibitors, ATP, and pyrogens/endotoxins |
| Características | Anillos de calibración |
| Formato | Caja |
| Envase | 20 bandejas (96 puntas por bandeja) |
| Cantidad | 1920 puntas (total) |
| Mostrar más |