Learn More
Petroselinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16487507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16487507 5 mg 5 miligramos
16404778 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16487507
Marca: Medchem Express HY113362
MedChemExpress Petroselinic acid, a positional isomer of oleic acid, is isolated from the vegetable oil of Coriandrum sativum fruits.
Petroselinic acid, a positional isomer of oleic acid, is isolated from the vegetable oil of Coriandrum sativum fruits.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroselinic acid
Forma física Liquid
CAS 593-39-5
Color Colorless
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34O2
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.03 mM)
SMILES CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 98.0%