Learn More
Éter de petróleo, extra puro, rango de ebullición de 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3213035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591291 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10037252 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10591291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233020025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64742-49-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Punto de fusión -30.0°C
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 140.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4030 to 1.4080
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.74
Número MDL MFCD00081849
Viscosidad 0.76 mm2/s (25°C)
Índice Merck 14, 5489
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane