Learn More
Éter de petróleo, para análisis, rango de ebullición de 60-95 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246723 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10246723
Marca: Thermo Scientific Acros 235070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
Punto de fusión -40.0°C
Nombre de nota Boiling range 60° to 95°C
Color Incolora
Acidez 0.001 meq/g max.
Densidad 0.7000g/mL
Punto de ebullición 60.0°C to 95.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −26°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Gravedad específica 0.7
Viscosidad 0.57 mm2/s (25°C)
Agua 0.02% max. (K.F.)
Índice Merck 14, 5489
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil.
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range 60-95°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.