Learn More
Éter de petróleo 40-60 °C, certificado AR para análisis, <2 % de N-hexano, Fisher Chemical
Código de producto. 11433633 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE fluorado
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11433633 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10151720 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10568060 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10161720 5 L Frasco de HDPE fluorado 5 LT
10204350 25 L Recipiente de metal 25 litros
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11433633
Marca: Fisher Chemical P/1760/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C6H14, número CAS 64742-49-0, 1,1-dimetilbutano, isohexano, 2-metilpentano, dimetilpropilmetano, 2-metil-pentano, 2-metil pentano, unii-49ib0u6mld, pentano, 2-metil, metil pentano, iso-hexano, 2,5 l, 40 °C, incoloro, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-metilpentano, 81849, 86,178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 40°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 38kPa at 20°C
Viscosidad 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Sinónimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Nombre IUPAC Éter de petróleo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane)