Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri de perfil bajo de plástico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12684785 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
15 mm
16,2 mm
Ventilación:
1
3
Tamaño de la unidad:
600 PCS
paquete de 600
Código de producto. 12684785
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gama de placas de Petri asépticas o estériles de gran calidad perfecta para el cultivo celular o microbiano, o para la recogida, examen y almacenamiento de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Cantidad 600/caja
Ventilación 3
Altura (métrico) 16,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm