Learn More
BTX™ Electrodo platino para placa de Petri para kit de cámara de tejidos
Código de producto. p-9571002
Change view
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
5 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) unitSize
15427340 15 mm cada uno
15407340 5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15427340
Marca: BTX™ 450507
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Disponible en 5 y 15 mm
  • Vidrio Pyrex reutilizable de grado laboratorio y dos electrodos de platino
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la administración de fármacos o genes de tejidos ex vivo mediante muestras de tejido grandes o de forma única
Para utilizar con (equipo) ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001
Material Platinum
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Kit de cámara de tejido
Tensión 0-200 V
Descripción Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit, 15 mm gap
Fondo (imperial) 0.2 in.
Fondo (métrico) 0,3 cm
Forma del electrodo Square
Incluye Electrodos y cámara de electrodos para placa de Petri
Longitud (imperial) 0,39 in
Longitud (métrico) 8 mm
Intervalo de longitud de impulso De 10 μs a 100 ms
Cantidad 1 Ea.
Tamaño de la separación (imperial) 0.59 in.
Tamaño de la separación (métrico) 15 mm
Anchura (imperial) 0.59 in.
Anchura (métrico) 5 mm
Esterilidad Non-sterile
Tipo de conexión Conector tipo banana a Micrograbber
Pulse Form Onda cuadrada