Learn More
BTX™ Electrodo platino para placa de Petri para kit de cámara de tejidos
Código de producto. 15407340
Change view
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
5 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la separación (métrico) unitSize
15407340 5 mm cada uno
15427340 15 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15407340
Marca: BTX™ 450505
Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit electrodes and chambers for ex vivo tissues gene or drug delivery.
  • Fácil y sencillo de utilizar
  • Disponible en 5 y 15 mm
  • Vidrio Pyrex reutilizable de grado laboratorio y dos electrodos de platino
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la administración de fármacos o genes de tejidos ex vivo mediante muestras de tejido grandes o de forma única
Para utilizar con (equipo) ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2, Legacy ECM™ 2001
Material Platinum
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Kit de cámara de tejido
Tensión 0-200 V
Descripción Petri Dish Platinum Electrode for Tissues Chamber Kit, 5 mm gap
Fondo (imperial) 0.12 in.
Fondo (métrico) 0,3 cm
Incluye Electrodos y cámara de electrodos para placa de Petri
Longitud (imperial) 0.31 in.
Longitud (métrico) 8 mm
Intervalo de longitud de impulso De 10 μs a 100 ms
Cantidad 1 Ea.
Tamaño de la separación (imperial) 0.2 in.
Tamaño de la separación (métrico) 5 mm
Anchura (imperial) 0.2 in.
Anchura (métrico) 5 mm
Esterilidad Non-sterile
Tipo de conexión Conector tipo banana a Micrograbber
Pulse Form Onda cuadrada