Learn More
Fisherbrand™ Wire Petri Dish Holder
Código de producto. 12683476 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Placas de Petri (100 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12683476
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Constructed of epoxy-coated steel wire.. Fisherbrand™ Wire Petri Dish Holder accommodates up to 6 culture dishes 100mm in diameter.
  • Holds up to 6 x 100mm Petri Dishes
  • Epoxy-coated steel wire
  • Measures 127 x 86 x 107mm
  • Autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Petri Dish Holder
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Admite Placas de Petri (100 mm)
Material Epoxy Coated Steel
Posiciones Hasta 6
Para utilizar con (equipo) 100mm dia. petri dishes
Cantidad 1 Each
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 86 x 107mm
Longitud (métrico) 127 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Altura (métrico) 107 mm