Learn More
BUCHI PETP Adapter Set
Código de producto. 12732305 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 16 mm, 20 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12732305
Marca: BUCHI 048778
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material PETP
Tipo Adapter Set
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 16 mm, 20 mm de diámetro
Incluye Seals
Cantidad 12 Pack