Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de PETG con tapón de ventilación
Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PETG) e ideal para aplicaciones de cultivo de agitadores.
288.83€ - 514.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | No pirogénico, libre de DNasa/RNasa |
---|---|
Color del tapón | Naranja |
Material del cierre | Polipropileno |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15853875
![]() ![]() |
Corning™
431280 |
2 L |
288.83€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15873875
![]() ![]() |
Corning™
431282 |
3 L |
328.19€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15893875
![]() ![]() |
Corning™
431284 |
5 L |
514.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Corning™ Erlenmeyer and Fernbach culture flasks are ideal for shaker culture applications and storage. Replacement caps available for 2 L, 3 L, and 5 L flask sizes.
- Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) construction: USP Class VI material provides excellent optical clarity and mechanical strength
- Sizes range from 2 L to 5 L
- Molded-in graduations for accuracy (±5%)
- Vent cap for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage
- Individually packaged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Especificaciones
No pirogénico, libre de DNasa/RNasa | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Ventilado |
Naranja | |
1/Paq. | |
Sin deflector |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.