Descripción
- Envasados en dos cómodas bandejas envueltas al vacío dentro de una bolsa exterior para garantizar la limpieza
- Las botellas resistentes a las roturas son una alternativa al vidrio que resulta ergonómica y fácil de usar
- Los frascos están esterilizados conforme a SAL 106 y certificados como apirógenos
- Tapón de rosca a prueba de fugas y con sello a prueba de manipulación de polietileno de alta densidad (HDPE) y de 31,7mm
- Graduaciones moldeadas que ofrecen mediciones precisas
- Los frascos cumplen con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense y se han validado como no citotóxicos y no hemolíticos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Intervalo de volumen de llenado | 125 ml |
| Material | PET |
| Graduated | Sí |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tamaño del tapón | 31,7 mm |
| Tipo de tapón | A prueba de manipulación |