Learn More
Buerkle™ Frasco de laboratorio estéril de PET
Código de producto. 15846462 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15846462 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15846462
Marca: Buerkle™ 03701000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en laboratorios y áreas de manipulación química. Buena presentación del producto gracias al PET transparente. Ahorro de espacio y absolutamente a prueba de fugas. Ideal para almacenar y envasar líquidos.
  • Ahorro de espacio y absolutamente a prueba de fugas.
  • Ideal para almacenar y envasar líquidos.
  • SAL 10-3 estéril (según ISO 11137)
  • Transparente cristalino PET
  • Con cierre a prueba de manipulación
  • Con graduación elevada moldeada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 32 mm
Altura con tapón (métrico) 212 mm
Material Transparente cristalino de PET
Longitud (métrico) 96 mm
ID de cuello (métrico) 32 mm
Esterilidad Estéril
Peso (métrico) 0,06 kg
Anchura (métrico) 96 mm
Color del tapón Blanco
Graduated Sí
Tipo de tapón A prueba de manipulación