Learn More
Maja de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. p-8002969
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
110mm
125mm
Acabado:
Acristalado
Áspero
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Acabado unitSize
13471869 110mm Acristalado cada uno
12695327 110mm Áspero cada uno
12682022 125mm Áspero cada uno
13481869 125mm Acristalado cada uno
4 options
Código de producto. 13471869
Marca: Pyrex 718342R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química. La mano de mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™ es perfecta para triturar sólidos y convertirlos en polvo para facilitar su manipulación. Las manos de mortero están disponibles con un acabado rugoso o esmaltado. Para su uso con morteros Pyrex™, se venden por separado.
  • Perfecta para triturar sólidos y convertirlos en polvo para facilitar su manipulación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Disponible con acabado rugoso o esmaltado
  • Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Acabado Acristalado
Tipo de producto Mano de mortero
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Pyrex™ Mortar
Longitud (métrico) 110mm